Få mere at vide
BLZF1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1082.11 DKK - 3059.75 DKK
Tekniske data
Antigen BLZF1
Koncentration 350 μg/mL
Applikationer Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30236274
Dokumentvisning
Proteintech
16354-1-AP-20UL
20 μL
1082.11 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30233906
Dokumentvisning
Proteintech
16354-1-AP-150UL
150 μL
3059.75 DKK
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The BLZF1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human BLZF1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The BLZF1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
BLZF1
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
GOLGIN-45; JEM-1; JEM-1s; JEM1; MGC22497
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
350 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
8548
Fusion Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater