Få mere at vide
Blå tetrazoliumchlorid
Beskrivelse
Blåt tetrazoliumchlorid er nyttigt til fremstilling af DNA-kationkomplekser og immunoadsorbenter til anti-DNA-antistoffer. Det bruges til analyse af reducerende sukkerarter. I kombination med 4-nitrocatechol danner tetrazoliumblåt chlorid et ternært kompleks med molybdæn(VI) til ekstraktion og spektrofotometrisk bestemmelse af molybdæn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Blå tetrazoliumchlorid er nyttig til fremstilling af DNA-kationkomplekser og immunoadsorbenter til anti-DNA-antistoffer. Det bruges til analyse af reducerende sukkerarter. I kombination med 4-nitrocatechol danner tetrazoliumblåt chlorid et ternært kompleks med molybdæn(VI) til ekstraktion og spektrofotometrisk bestemmelse af molybdæn.
Opløselighed
Opløseligt i varmt vand (5 mg/ml), methanol (50 mg/ml), ethanol og chloroform. Uopløseligt i acetone.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Blue Tetrazolium chloride |
| Smeltepunkt | ∼255 °C (dekomponering) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3894077 |
| Merck Index | 14,9244 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i varmt vand (5 mg/ml), methanol (50 mg/ml), ethanol og kloroform. Uopløselig i acetone. |
| Formel vægt | 727.66 |