Få mere at vide
Blå tetrazoliumchlorid
Artikelnummer. 11434144
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434144 1 g 1g
11444144 5 g 5g
11454144 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11434144 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12502.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1871-22-3 | C40H36Cl2N8O2 | 731,68 g/mol
Blåt tetrazoliumchlorid er nyttigt til fremstilling af DNA-kationkomplekser og immunoadsorbenter til anti-DNA-antistoffer. Det bruges til analyse af reducerende sukkerarter. I kombination med 4-nitrocatechol danner tetrazoliumblåt chlorid et ternært kompleks med molybdæn(VI) til ekstraktion og spektrofotometrisk bestemmelse af molybdæn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Blå tetrazoliumchlorid er nyttig til fremstilling af DNA-kationkomplekser og immunoadsorbenter til anti-DNA-antistoffer. Det bruges til analyse af reducerende sukkerarter. I kombination med 4-nitrocatechol danner tetrazoliumblåt chlorid et ternært kompleks med molybdæn(VI) til ekstraktion og spektrofotometrisk bestemmelse af molybdæn.
Opløselighed
Opløseligt i varmt vand (5 mg/ml), methanol (50 mg/ml), ethanol og chloroform. Uopløseligt i acetone.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1871-22-3
Molekylær formel C40H36Cl2N8O2
Molekylvægt (g/mol) 731.68
MDL nummer MFCD00040933
InChI nøgle RCEHREKDVGHYAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym blue tetrazolium chloride, tetrazolium blue, tetrazolium blue chloride, blue tetrazolium, dimethoxy neotetrazolium, 4-anisyltetrazolium blue, 3,3'-3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diyl bis 2,5-diphenyl-2h-tetrazol-3-ium chloride, 3,3'-dianisole-4,4'-bis 3,5-diphenyltetrazolium chloride, 3,3'-dianisolebis 4,4'-3,5-diphenyl tetrazolium chloride, 3,3'-3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylene bis 2,5-diphenyl-2h-tetrazolium chloride
PubChem CID 9853362
ChEBI CHEBI:75198
IUPAC navn 2-[4-[4-(3,5-diphenyltetrazol-2-ium-2-yl)-3-methoxyphenyl]-2-methoxyphenyl]-3,5-diphenyltetrazol-2-ium;dichlorid
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1N1NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(N2NC(=NN2C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Blue Tetrazolium chloride
Smeltepunkt ∼255 °C (dekomponering)
Mængde 1 g
Beilstein 3894077
Merck Index 14,9244
Opløselighedsinformation Opløselig i varmt vand (5 mg/ml), methanol (50 mg/ml), ethanol og kloroform. Uopløselig i acetone.
Formel vægt 727.66
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Blue Tetrazolium chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2H-Tetrazolium,2,2'-(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[3,5-diphenyl-,dichloride