Få mere at vide
Buerkle™ Blå sporbar pincet Artikelnummer.: 16505220
Forventet forsendelse: 15-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.00 DKK
    675.22 DKK / Pakke med 100
    Spare 144.78 DKK
    17% Off
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Blå sporbar pincet
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7182369 Shop alle Bürkle produkter
Spidse
Tip stil:
Bred
Pointed, Angled
Spidse
Artikelnummer. 16505220
Brand: Buerkle™ 53781061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.00 DKK
    675.22 DKK / Pakke med 100
    Spare 144.78 DKK
    17% Off
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 15-12-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blå aftagelig pincet har et særligt additiv i materialet, der gør dem synlige for metaldetektorer eller røntgenstråler.
  • Velegnet til præcist laboratoriearbejde og er ideelle til at gribe, løfte og flytte små genstande
  • De riflede håndtag sikrer optimal og sikker håndtering samt præcist arbejde
  • Den lette plastpincet til engangsbrug giver mulighed for træthedsfrit arbejde
  • De renrumsfremstillede laboratorieassistenter opfylder de højeste standarder og forhindrer krydskontaminering eller urenheder i prøven, der undersøges
  • Laboratoriepincet er velegnet til kemiske, farmaceutiske eller kosmetiske anvendelser såvel som fødevareindustrien og videnskabelige anvendelser
  • Individuelt pakket
  • Til engangsbrug
  • Renrum fremstillet (renrum klasse 7)
  • Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
  • Spids/vinklet spids: Engangstangen har fine, glatte, buede gribespidser. Forskellige materialer kan holdes og bearbejdes pålideligt med de spidse ender
  • Spids spids: Den anatomiske pincet har en lige spids, riflet på indersiden. Dette gør det muligt at gribe følsomme materialer pålideligt
  • Bred spids: Engangstangen har ender med en bred spids. Den brede spids er glat og stump. Det forhindrer materialet i at blive beskadiget, når det gribes
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Free-of a substance that causes environmental harm
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tip stil Spidse
nr. pr. pakke 100
Længde (engelsk) 5,12 tommer
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 130 mm
Produkttype Pincet
Sterilitet Steril
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer253833 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato14/10/2025 Artikelnummer5378-1061
Partinummer252471 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato16/07/2025 Artikelnummer5378-1061
Partinummer251647 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato29/04/2025 Artikelnummer5378-1061
Partinummer234191 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato13/10/2023 Artikelnummer5378-1061
Partinummer222962 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato12/08/2022 Artikelnummer5378-1061
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Blå sporbar pincet >