Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Pincet (pincet)
Shop alle Sampling Systems produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Vores engangstang fås i både sterile og ikke-sterile versioner.
- De er velegnede til at løfte og flytte små genstande såsom tablets, prøver osv.
- Håndtagene har bølger støbt ind i dem for at give dig ekstra greb.
- Disse lette pincet er velegnede til fødevarer, kemikalier, farmaceutiske eller kosmetiske applikationer.
- Disse pincet kan bruges direkte fra posen.
- Den sterile pincet er behandlet ved gammabestråling.
- Fremstillet af fødevarekvalitet PS.
- Overholder de seneste FDA- og EU-krav.
- BSE/TSE fri
- For at undgå kontaminering er de blevet fremstillet og derefter pakket i et klasse 7 renrum.
- De kommer med fuld dokumentation, der bekræfter fødevarekvalitet og sterilitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polystyren |
| Længde (metrisk) | 115 mm |
| Sterilitet | Steril |
| Emballagetype | Taske |