Få mere at vide
Thermo Scientific™ Blood Agar Base No.2 med Hesteblod
Dyrk og isoler kræsne patogener og andre mikroorganismer med tydeligt synlige hæmolytiske reaktioner med dette brugsklare medium.
Brand: Thermo Scientific™ PB0114A
125.40 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24140" to get your promotional price.
Beskrivelse
Dyrk og isoler kræsne patogener og andre mikroorganismer med tydeligt synlige hæmolytiske reaktioner med Thermo Scientific™ Oxoid™ Blood Agar Base No.2 med Hesteblod. Den specialdesignede formulering opfylder behovet for en nærende blodagar, som tillader maksimal genopretning af sarte organismer uden at forstyrre deres hæmolytiske reaktioner. Tilsat defibrineret hesteblod giver yderligere vækstfaktorer og muliggør bestemmelse af hæmolytiske mønstre.
Brug Blood Agar Base No. 2 med Hesteblod til genopretning af kræsne organismer uden at forstyrre deres hæmolytiske reaktioner. Mediet udnytter Thermo Scientific™Oxoid™ Blood Agar Base No.2 som basismedium.
- Udviser overlegne vækstfremmende egenskaber og forbedret pigmentdannelse i kromogene bakterier.
- Understøtter frodig tidlig kolonial udvikling af kræsne organismer, især streptokokker og pneumokokker.
- Tillader bestemmelse af hæmolytiske reaktionsmønstre med tilsætning af defibrineret hesteblod.
- Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
I sammenligning med frisk fordøjet agar viser Blood Agar Base No.2 lige store eller overlegne vækstfremmende egenskaber og forbedret pigmentdannelse i bakterier. Sammenligning med mange andre blodagarer har vist, at med Oxoid Blood Agar Base No.2-vækst af mange bakterier er væsentligt forbedret, især de kræsne streptokokker og pneumokokker, som demonstreret af frodig og tidlig kolonial udvikling.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Rød | |
Blodagar nr. 2 med Hesteblod | |
Storbritannien | |
19,5 g ±1,0 g | |
10/Pk. |
2 °C til 10 °C | |
90 mm monoplade | |
Agar | |
10 x 90 mm plader, film indpakket |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Quality Analysis and Quality Control Testing
Save up to 59% on some of our most popular productsPromo Code: 24140Expires: 2025-08-24
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
New Offer Save Up to 87%