Få mere at vide
Thermo Scientific™ Blodagarbase nr. 2 med fåreblod
Beskrivelse
Dyrk og isoler kræsne patogener og andre mikroorganismer med tydeligt synlige hæmolytiske reaktioner med Thermo Scientific™ Oxoid™ Blodagarbase nr. 2 med fåreblod. Den specialdesignede formulering opfylder kravene til en nærende blodagar, som ville tillade maksimal genopretning af sarte organismer uden at forstyrre deres hæmolytiske reaktion. Tilsat defibrineret fåreblod giver yderligere vækstfaktorer og muliggør bestemmelse af hæmolytiske mønstre.
Brug Blood Agar Base No. 2 med fåreblod til genopretning af kræsne organismer uden at forstyrre deres hæmolytiske reaktioner.
- Udviser overlegne vækstfremmende egenskaber og forbedret pigmentdannelse i kromogene bakterier.
- Understøtter frodig tidlig kolonial udvikling af kræsne organismer, især streptokokker og pneumokokker.
- Tillader bestemmelse af de hæmolytiske reaktionsmønstre med det tilsatte defibrinerede fåreblod.
- Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier
I sammenligning med frisk fordøjet agar viser Blood Agar Base No.2 lige store eller overlegne vækstfremmende egenskaber og forbedret pigmentdannelse i kromogene bakterier. Sammenligning med mange andre blodagarer har vist, at med Oxoid Blood Agar Base No.2-vækst af mange bakterier er væsentligt forbedret, især de kræsne streptokokker og pneumokokker, som demonstreret af frodig og tidlig kolonial udvikling.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 10 °C |
| Oversigt | Blod Aagr nr. 2 med Fåreblod |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 19,5 g ±1,0 g |
| Emballagetype | 10 x 90 mm plader, film indpakket |
| Mængde | 10/Pk. |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.