Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Enmærkede glaspærepipetter, klasse A, med certifikat
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0.5 mL
15 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Lavet af AR-GLAS™
- Optimeret flowgeometri i spidsen sikrer pålidelig væskedispensering fra pipetten
- Brandpolerede kanter for mere holdbarhed
- Fås i alle ISO størrelser fra 0,5 til 100 ml
- Leveres med individuel USP overensstemmelsesattest
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | USP |
Klasse | EN |
Materiale | AR-GLAS |
Volumen (metrisk) | 15 mL |
Type | Pærepipet |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ BLAUBRAND™ Enmærkede glaspærepipetter, klasse A, med certifikat >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion