Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A volumetriske pipetter med ravfarvet graduering, USP
Volumen (metrisk):
4 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
Tolerance:
0.001 mL
0.01 mL
0.02 mL
0.03 mL
Længde (metrisk):
400 mm
419 mm
440 mm
500 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Acc. til USP
- Et mærke
- Med dateret batch-identifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Klasse | EN |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Brun |
| Mængde | 6/Pk. |
| Tolerance | 0.03 mL |
| Volumen (metrisk) | 15 mL |
| Længde (metrisk) | 500 mm |
| Type | Målepipet |