Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Målekolber af glas, klasse A, med certifikat
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
50 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Inkluderer med glasprop med drypspids
- Kontrastblåt emaljetryk på gennemsigtige kolber sikrer optimal kombination af modstand og læsbarhed
- Fås i alle ISO størrelser fra 5 til 2000 ml
- Fås i transparente og ravfarvede farver
- Fremstillet af kemisk resistent borosilikat 3.3 glas med lav ekspansionskoefficient
- Leveres med individuel USP overensstemmelsesattest
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | USP |
Farve | Klarhed |
Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
Materiale | Glas |
Klasse | EN |
Lukkestørrelse | NS 10/19 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ BLAUBRAND™ Målekolber af glas, klasse A, med certifikat >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion