Beskrivelse
- Inkluderer med glasprop med drypspids
- Kontrastblåt emaljetryk på gennemsigtige kolber sikrer optimal kombination af modstand og læsbarhed
- Fås i alle ISO størrelser fra 5 til 2000 ml
- Fås i transparente og ravfarvede farver
- Fremstillet af kemisk resistent borosilikat 3.3 glas med lav ekspansionskoefficient
- Leveres med batchnummer og tilhørende USP batchcertifikat i original emballage
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | To Contain |
| Certificeringer/compliance | USP |
| Lukningsmateriale | Glass |
| Farve | Klarhed |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Materiale | Glas |
| Grænse for fejl | ±0.02 mL USP |
| nr. pr. sag | 2 Pieces |
| Produkttype | Volumetric Flask |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Vis mere |