Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas målekolber med polypropylenprop Artikelnummer.: 11854010
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas målekolber med polypropylenprop
Artikelnummer. 11854010 Shop alle Brand produkter
20 mL, Smal, Pakke med 2
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Hals stil:
Brede
Smal
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11854010
Brand: BRAND™ 37246
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas målekolbe med polypropylenprop fås med smal hals eller bred hals i en række forskellige størrelser. DE-M-mærkning på halsen giver hurtig og præcis volumenkontrol. Polypropylenprop medfølger.
  • Klasse A målekolbe
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder
  • DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Smal hals og bred hals muligheder tilgængelige i en række størrelser
  • DE-M-mærkning giver hurtig og præcis volumenkontrol
  • Polypropylenprop medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klar
Oversigt DE-M Mærkning
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Materiale Borosilikatglas
Grænse for fejl ±0,04 ml
Hals stil Smal
nr. pr. sag 2 Pakke
Uddannet Ja
Klasse EN
Lukketype Prop
Lukkestørrelse 10/19
Vis mere Vis mindre
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand BLAUBRAND
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas målekolber med polypropylenprop >