Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas målekolbe med polypropylenprop, med batchcertifikat
Shop alle Brand produkter
:
Kapacitet: 20 ml
Beskrivelse
- Klasse A målekolbe
- Fremstillet af borosilikatglas
- Overholder DIN EN ISO 1042 standarder
- DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Smal hals og bred hals muligheder tilgængelige i en række størrelser
- DE-M-mærkning giver hurtig og præcis volumenkontrol
- Polypropylenprop medfølger
- Samlet ordre leveret fra én batch (i det omfang det er muligt)
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Kalibreret til at indeholde |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Farve | Klar |
| Oversigt | DE-M Mærkning |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Grænse for fejl | ±0,04 ml |
| Hals stil | Smal |
| nr. pr. sag | 2 Pakke |
| Vis mere |