Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas målekolber med polypropylenprop
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Hals stil:
Brede
Smal
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Klasse A målekolbe
- Fremstillet af borosilikatglas
- Overholder DIN EN ISO 1042 standarder
- DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Smal hals og bred hals muligheder tilgængelige i en række størrelser
- DE-M-mærkning giver hurtig og præcis volumenkontrol
- Polypropylenprop medfølger
Tekniske data
Tekniske data
Kalibrering | Kalibreret til at indeholde |
Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
Lukningsmateriale | Polypropylen |
Farve | Klar |
Oversigt | DE-M Mærkning |
Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
Materiale | Borosilikatglas |
Grænse for fejl | ±0,15 ml |
Hals stil | Smal |
nr. pr. sag | 1 hver |
Vis mere |
Videoer
-
Brand BLAUBRAND
Dokumenter
Product Information
Manuals
Testing Instructions: BLAUBRAND Volumetric Instruments and Density Bottles
Filstørrelse: 836.4 kB
Product Information
BLAUBRAND Volumetric Instruments
Filstørrelse: 896.8 kB
Scientific Resources
Reference Materials
Brand Volumetric measurement in the laboratory
Filstørrelse: 3.6 MB
Technical Notes
Technical Note: Volumetric Flasks
Filstørrelse: 194.3 kB
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
Days
58Hours
21Minutes
27Seconds
26New Offer Save Up to 87% -
Multiple Manufacturers
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Promo Code: 24157Expires: 2025-08-31
Days
2Hours
21Minutes
27Seconds
26
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas målekolber med polypropylenprop >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion