Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas målekolber med polypropylenprop Artikelnummer.: 10211601
På lager
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas målekolber med polypropylenprop
Artikelnummer. 10211601 Shop alle Brand produkter
1000 mL, Smal, Hver
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Hals stil:
Brede
Smal
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10211601
Brand: BRAND™ 37253
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
På lager
Edge
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas målekolbe med polypropylenprop fås med smal hals eller bred hals i en række forskellige størrelser. DE-M-mærkning på halsen giver hurtig og præcis volumenkontrol. Polypropylenprop medfølger.
  • Klasse A målekolbe
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder
  • DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Smal hals og bred hals muligheder tilgængelige i en række størrelser
  • DE-M-mærkning giver hurtig og præcis volumenkontrol
  • Polypropylenprop medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klar
Oversigt DE-M Mærkning
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Grænse for fejl ±0,4 ml
Hals stil Smal
nr. pr. sag 1 hver
Uddannet Ja
Klasse EN
Lukketype Prop
Lukkestørrelse 24/29
Vis mere Vis mindre
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand BLAUBRAND
    • Multiple Manufacturers
      Use promotion code 24136 to get amazing savings.
      Promo Code: 24136
      Expires2025-10-26
      Days
      57
      Hours
      15
      Minutes
      50
      Seconds
      33
    • Multiple Manufacturers
      Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
      Promo Code: 24157
      Expires2025-08-31
      Days
      1
      Hours
      15
      Minutes
      50
      Seconds
      33
      Hot Deal
      *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/07/2025 and 31/08/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
      Terms & Conditions See Full Promo Details
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas målekolber med polypropylenprop >