Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Målekolbe, klasse A, batchcertifikat
Artikelnummer. 15230876 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml (vid hals)
100 ml (propstørrelse 12/21)
100 ml (propstørrelse 14/23)
1000 mL
1000 ml (vid hals)
2 mL
20 mL
200 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
5 ml (vid hals)
50 mL
50 pmol RNA pr. reaktion
500 mL
5000 mL
Hals stil:
Brede
Smal
Dimensione della confezione:
Hver
Pakke med 2
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kapacitet (metrisk) Hals stil Dimensione della confezione
15230876 1000 mL Smal Pakke med 2
15210866 50 pmol RNA pr. reaktion Smal Pakke med 2
15220866 2 mL Smal Pakke med 2
15230866 5 ml (vid hals) Brede Pakke med 2
15287339 10 ml (vid hals) Brede Pakke med 2
15250866 20 mL Smal Pakke med 2
15260866 25 mL Smal Pakke med 2
15270866 50 mL Smal Pakke med 2
15280866 100 ml (propstørrelse 12/21) Smal Pakke med 2
15290866 100 ml (propstørrelse 14/23) Smal Pakke med 2
15200876 200 mL Smal Pakke med 2
15210876 250 mL Smal Pakke med 2
15220876 500 mL Smal Pakke med 2
15240876 1000 ml (vid hals) Brede Pakke med 2
15250876 2000 mL Smal Pakke med 2
15260876 5000 mL Smal Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15230876 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 246785457
DWK Life Sciences – Uundværlige produkter til hverdagen
Brug rabatkode 27957
Visualizza tutte le promozioni
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
DURAN™ målekolber bruges til nøjagtig måling af specifikke mængder væske. De er volumetriske analysehjælpemidler i kvantitativt laboratoriearbejde. Disse målekolber er batchcertificerede.
Målekolber fås i to forskellige nøjagtighedsklasser: Klasse A og Klasse B. De to klasser adskiller sig i målenøjagtigheden, hvor Klasse A er den højeste nøjagtighed, og Klasse B er cirka halvdelen af Klasse A. Målekolberne med nøjagtighedsklasse A har et blåt print for klare glasprodukter og et hvidt tryk for ravfarvede udgaver. Målekolber med batchnummer og nøjagtighedsklasse A leveres med batchcertifikat. Dette certifikat dokumenterer middelværdien opnået ved måling af det pågældende parti, standardafvigelsen og udstedelsesdagen. Batchcertifikaterne kan også hentes online. Batchnummeret består af fire cifre. De første to numre angiver produktionsåret, og de følgende to numre angiver partiet, f.eks.: 18.01.
  • Kalibrering baseret på det hældte volumen (In) ved en referencetemperatur på +°20 C
  • Fremragende præcision under volumetrisk måling og højkvalitets processtabilitet
  • Takket være den nøjagtige bearbejdning og præcist kalibrerede skalaer tillader de meget nøjagtig bestemmelse og måling af volumen
  • Leveres med ergonomisk polyethylenprop for nem og sikker tilspænding eller afmontering
  • Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse A
  • Påbrændt, meget holdbart blåt print
  • Med trykt ringmærke for bedre synlighed
  • Påvirkning af uønskede faktorer holdes på et absolut minimum
Specifica
Kalibrering At indeholde
Certificeringer/compliance ISO 1042; Klasse A
Lukningsfarve Hvid
Lukningsmateriale Polyethylen
Farve Klar
Diameter (metrisk) base 125 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3), Polyethylen
Til brug med (applikation) Forberedelse og opbevaring af standardløsninger; Måling af væskemængder; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måleanalyse; Volumetrisk måling; For at sikre en lang levetid for dine volumetriske glasvarer og for at udelukke mulige volumenændringer, bør disse glasprodukter ikke opvarmes til over + 250 °C i tørreskabe eller sterilisatorer
Højde (metrisk) 300 mm
Hals stil Smal
nr. pr. pakke 2/Pk.
Produkttype Målekolbe
Tolerance ±0,4 ml
Skriveflade Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Mundstil Fælles
Sterilitet Ikke-steril
Klasse EN
Bund form Flad
Lukketype Ergonomisk prop
Lukkestørrelse 24/29
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.