Få mere at vide
Blasticidin S hydrochlorid (fra Streptomyces Griseochromogenes), Fisher BioReagents
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Blasticidin S Hydrochloride |
| Type | Blasticidin S Hydrochloride |
| Navn note | From Streptomyces griseochromogenes |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Smeltepunkt | 248°C |
| Emballage | Ravgult glas |
| Styrke | 900μg/mg min. |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 50 mg |
| Analyseprocentområde | ≥99.0 % |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Blasticidin S Hydrochloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.