Få mere at vide
Bollé Safety Over-the-Glass sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 13128766 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
33 g
67 g
68 g
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
13128766 33 g Hver
11745677 68 g Hver
11755677 67 g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 13128766 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. OVLITLPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.62 DKK
    42.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 39.34 DKK
    48% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Nyd garanteret maksimal sikkerhed for alle, inklusive brugere af receptpligtige briller, med Bollé Safety™ Over-the-Glass sikkerhedsbriller. Fremstillet af polycarbonat i en meget omsluttende og attraktiv stil.
  • Highly wrap-around frame
  • Side, upper and lower protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Over-the-Glass Safety Glasses
Vægt (metrisk) 33 g
Linse materiale Polycarbonate
Rammemateriale Polycarbonate