Få mere at vide
Bollé Safety Over-the-Glass sikkerhedsbriller
Shop alle Bollé Safety produkter
Vægt (metrisk):
33 g
67 g
68 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Meget omsluttende ramme
- Side, øvre og nedre beskyttelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | europæisk standard |
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Over-the-Glass sikkerhedsbriller |
| Ventilationsdetaljer | Forskudt |
| Vægt (metrisk) | 67 g |
| Linse materiale | Polycarbonat |