missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bisphenol Z, TRC

Artikelnummer. 30132615
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132615 50 g
30134345 10 g
30011431 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132615 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB51965050G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 843-55-0
Molekylær formel C18 H20 O2
Molekylvægt (g/mol) 268.35
Synonym Phenol, 4,4'-cyclohexylidenedi- (6CI,8CI), 4,4'-Cyclohexylidenebis[phenol], 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)cyclohexane, 1,1-Bis(p-Hydroxyphenyl)cyclohexane, 4,4'-Cyclohexylidenediphenol, Antigene W, Bis-Z, Bisphenol Z, Dian C, NSC 29881, NSC 50761
IUPAC navn 4-[1-(4-hydroxyphenyl)cyclohexyl]phenol
SMIL Oc1ccc(cc1)C2(CCCCC2)c3ccc(O)cc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bisphenol Z
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C18H20O2/c19-16-8-4-14(5-9-16)18(12-2-1-3-13-18)15-6-10-17(20)11-7-15/h4-11,19-20H,1-3,12-13H2
Formel vægt 268.1463
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.