Få mere at vide
Bisphenol P, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisphenol P |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26O2/c1-23(2,19-9-13-21(25)14-10-19)17-5-7-18(8-6-17)24(3,4)20-11-15-22(26)16-12-20/h5-16,25-26H,1-4H3 |
| Formel vægt | 346.1933 |