missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bisphenol G, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisphenol G |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O2/c1-13(2)17-11-15(7-9-19(17)22)21(5,6)16-8-10-20(23)18(12-16)14(3)4/h7-14,22-23H,1-6H3 |
| Formel vægt | 312.2089 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?