Få mere at vide
Bisphenol F, TRC
Artikelnummer. 30136014
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136014 5 g
30006767 25 g
30008966 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136014 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5195555G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-92-8
Molekylær formel C13 H12 O2
Molekylvægt (g/mol) 200.23
Synonym Phenol, 4,4'-methylenedi- (8CI), Phenol, p,p'-methylenedi- (4CI), 4,4'-Methylenebis[phenol], 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)methane, 4,4'-Bis(hydroxyphenyl)methane, 4,4'-Dihydroxydiphenylmethane, 4,4'-Methylenediphenol, Bis(4-hydroxyphenyl)methane, Bis(p-hydroxyphenyl)methane, Bisphenol F, HDM, NSC 401136, PP-BIP-F, p,p'-BPF, p-(p-Hydroxybenzyl)phenol
IUPAC navn 4-[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenol
SMIL Oc1ccc(Cc2ccc(O)cc2)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisphenol F
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H12O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8,14-15H,9H2
Formel vægt 200.0837
Procent renhed >95%