Få mere at vide
Bisphenol E, TRC
Artikelnummer. 18012310
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
18012310 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18012310 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5194805MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2081-08-5
Molekylær formel C14 H14 O2
Molekylvægt (g/mol) 214.26
Synonym Phenol, 4,4'-ethylidenedi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Ethylidenebis[phenol], 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)ethane, 4,4'-Ethylidenediphenol, Bisphenol AD, Bisphenol E
IUPAC navn 4-[1-(4-hydroxyphenyl)ethyl]phenol
SMIL CC(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisphenol E
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14O2/c1-10(11-2-6-13(15)7-3-11)12-4-8-14(16)9-5-12/h2-10,15-16H,1H3
Formel vægt 214.0994