missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bisphenol C, TRC

Artikelnummer. 30136362
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136362 1 g
30003848 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136362 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5196001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 79-97-0
Molekylær formel C17 H20 O2
Molekylvægt (g/mol) 256.34
Synonym o-Cresol, 4,4'-isopropylidenedi- (7CI,8CI), 4,4'-(1-Methylethylidene)bis[2-methylphenol], 2,2-Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)propane, 2,2'-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)propane, 2,2'-Dimethyl-4,4'-isopropylidenebisphenol, 3,3'-Dimethyl-4,4'-dihydroxydiphenyl-2,2-propane, 3,3'-Dimethylbisphenol A, 3,3'-Dimethyldian, 4,4'-Dihydroxy-3,3'-dimethyldiphenyl-2,2-propane, 4,4'-Isopropylidenebis[2-methylphenol], 4,4'-Isopropylidenedi-o-cresol, B 1567, Bis-o-cresol A, Bisphenol C, Dicresylolpropane, NSC 408489, Nonox DCP
IUPAC navn 4-[2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)propan-2-yl]-2-methylphenol
SMIL Cc1cc(ccc1O)C(C)(C)c2ccc(O)c(C)c2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bisphenol C
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H20O2/c1-11-9-13(5-7-15(11)18)17(3,4)14-6-8-16(19)12(2)10-14/h5-10,18-19H,1-4H3
Formel vægt 256.1463
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.