Få mere at vide
Bisphenol B, TRC
Artikelnummer. 30041030
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041030 1 g
30005243 25 g
30005485 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041030 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5195651G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-40-7
Molekylær formel C16 H18 O2
Molekylvægt (g/mol) 242.31
Synonym Phenol, 4,4'-sec-butylidenedi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-(1-Methylpropylidene)bis[phenol], 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)butane, 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)butane, 4,4'-Dihydroxy-2,2-diphenylbutane, 4,4'-sec-Butylidenediphenol, Bis(4-hydroxyphenyl)methylethylmethane, Bisphenol B, Butane, 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)-, NSC 1775, p,p'-Dihydroxy-2,2-diphenylbutane, p,p'-sec-Butylidenediphenol
IUPAC navn 4-[2-(4-hydroxyphenyl)butan-2-yl]phenol
SMIL CCC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisphenol B
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H18O2/c1-3-16(2,12-4-8-14(17)9-5-12)13-6-10-15(18)11-7-13/h4-11,17-18H,3H2,1-2H3
Formel vægt 242.1307
Procent renhed >95%