Få mere at vide
Bisphenol A, TRC
Artikelnummer. 30040354
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040354 10 g
17919629 100 mg
18043310 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB51949510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-05-7
Molekylær formel C15 H16 O2
Molekylvægt (g/mol) 228.29
Synonym Phenol, 4,4'-isopropylidenedi- (8CI), 4,4'-(1-Methylethylidene)bis[phenol], (4,4'-Dihydroxydiphenyl)dimethylmethane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Di(4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Di(4-phenylol)propane, 2,2'-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, 4,4'-(Propane-2,2-diyl)diphenol, 4,4'-Isopropylidenebis[phenol], 4,4'-Isopropylidenediphenol, 4,4'-Methylethylidenebisphenol, B 0494, BPA, BPA 154, BPA 157, BPA-M, Bis(4-hydroxyphenyl)dimethylmethane, Bis(p-hydroxyphenyl)propane, Bisphenol A, Dian, Diano, Diphenylolpropane, HT 3082, Hidorin F 285, Hidorin F 568, Ipognox 88, Isopropylidenebis(4-hydroxybenzene), NSC 1767, NSC 17959, Parabis, Parabis A, Pluracol 245, Rikabanol, p,p'-Bisphenol A, p,p'-Dihydroxydiphenylpropane, p,p'-Isopropylidenebisphenol, p,p'-Isopropylidenediphenol, β,β'-Bis(p-hydroxyphenyl)propane
IUPAC navn 4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
SMIL CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisphenol A
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
Formel vægt 228.115
Procent renhed >95%