Få mere at vide
Bisphenol A Monosulfate Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisphenol A Monosulfate Sodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O5S.Na/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(10-6-12)20-21(17,18)19;/h3-10,16H,1-2H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 330.0538 |
| Procent renhed | >95% |