missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bisphenol A Monosulfate Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30005746
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005746 10 mg
30010121 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005746 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB51956010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 847696-37-1
Molekylær formel C15H15NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 330.33
Synonym Phenol, 4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]-, 1-(hydrogen sulfate), sodium salt (1:1) (ACI), Phenol, 4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]-, 1-(hydrogen sulfate), monosodium salt (9CI), Sodium 4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenyl sulfate (1:1) (ACI), Bisphenol A monosulfate sodium salt
IUPAC navn sodium;[4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenyl] sulfate
SMIL OC(C=C1)=CC=C1C(C)(C)C2=CC=C(OS(=O)(O[Na])=O)C=C2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bisphenol A Monosulfate Sodium Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16O5S.Na/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(10-6-12)20-21(17,18)19;/h3-10,16H,1-2H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Formel vægt 330.0538
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.