Få mere at vide
Bisphenol A diglycidyletherharpiks
Artikelnummer. 11363696
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363696 500 g 500g
11343696 25 g 25g
11353696 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11363696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14817.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1675-54-3 | C21H24O4 | 340,419 g/mol
Bisphenol A diglycidylether bruges til at hæmme den peroxisomproliferator-aktiverede receptor (PPAR)γ ) og adipocytdifferentiering, og det inducerer apoptose i tumorceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bisphenol A diglycidylether bruges til at hæmme den peroxisomproliferator-aktiverede receptor (PPAR)γ ) og adipocytdifferentiering, og det inducerer apoptose i tumorceller.
Opløselighed
Opløselig i 100 % ethanol, dimethylsulfoxid (100 mM), dimethylformamid, chloroform, methanol og ethanol (50 mM). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1675-54-3
Molekylær formel C21H24O4
Molekylvægt (g/mol) 340.419
MDL nummer MFCD00080480
InChI nøgle LCFVJGUPQDGYKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bisphenol a diglycidyl ether, 2,2-bis 4-glycidyloxyphenyl propane, epoxide a, epophen el 5, badge, dian diglycidyl ether, diglycidyl bisphenol a, epi-rez 510, bpdge, dgeba
PubChem CID 2286
ChEBI CHEBI:34578
IUPAC navn 2-[[4-[2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]methyl]oxiran
SMIL CC(C)(C1=CC=C(C=C1)OCC2CO2)C3=CC=C(C=C3)OCC4CO4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisphenol A diglycidyl ether
Tæthed 1.17
Brydningsindeks 1.573
Mængde 500 g
Beilstein 299026
Opløselighedsinformation Opløselig i 100% ethanol, dimethylsulfoxidid (100 mM), dimethylformamid, kloroform, methanol og ethanol (50 mM). Uopløselig i vand.
Formel vægt 340.42