Få mere at vide
Bisphenol A Bissulfat Dinatriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30133990
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133990 250 mg
30012445 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133990 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB519515250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10040-44-5
Molekylær formel C15 H14 O8 S2 . 2 Na
Molekylvægt (g/mol) 432.38
Synonym Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, 1,1'-bis(hydrogen sulfate), sodium salt (1:2), Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, bis(hydrogen sulfate), disodium salt (9CI), Phenol, 4,4'-isopropylidenedi-, bis(hydrogen sulfate) disodium salt (8CI), Sodium S,S'-[(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene] disulfate (2:1), Bisphenol A Bissulfate Disodium Salt
IUPAC navn disodium; [4-[2-(4-sulfonatooxyphenyl)propan-2-yl]phenyl] sulfat
SMIL [Na+].[Na+].CC(C)(c1ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc1)c2ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisphenol A Bissulfate Disodium Salt
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16O8S2.2Na/c1-15(2,11-3-7-13(8-4-11)22-24(16,17)18)12-5-9-14(10-6-12)23-25(19,20)21;;/h3-10H,1-2H3,(H,16,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2
Formel vægt 431.9925