Få mere at vide
Bisphenol A Bis(diphenyl phosphate), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisphenol A Bis(diphenyl phosphate) |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C39H34O8P2/c1-39(2,31-23-27-37(28-24-31)46-48(40,42-33-15-7-3-8-16-33)43-34-17-9-4-10-18-34)32-25-29-38(30-26-32)47-49(41,44-35-19-11-5-12-20-35)45-36-21-13-6-14-22-36/h3-30H,1-2H3 |
| Formel vægt | 692.1729 |