missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bisphenol A Bis(2-hydroxyethyl) Ether, TRC

Artikelnummer. 30007975
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007975 500 mg
30011966 250 mg
30011810 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007975 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB398130500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 901-44-0
Molekylær formel C19 H24 O4
Molekylvægt (g/mol) 316.39
Synonym 2,2'-((Propane-2,2-diylbis(4,1-phenylene))bis(oxy))diethanol, 2,2'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[ethanol], 1,1'-Isopropylidenebis(p-phenyleneoxy-2-ethanol), 1,4-Di-(β-hydroxyethyl)bisphenol A, 2,2-Bis(4-β-hydroxyethoxyphenyl)propane, 2,2-Bis[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[p-(2-hydroxyethoxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[p-(β-hydroxyethoxy)phenyl]propane, 2,2'-[Isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)]diethanol, 4,4'-Bis(hydroxyethoxy)diphenyldimethylmethane, 4,4'-Bis(hydroxyethyl)bisphenol A, AE 2, AE 2 (diol), BA 2, BA 2 Glycol, BSA 20, Bisphenol A bis(β-hydroxyethyl) Ether, Bisphenol A Ethylene Oxide Adduct (1:2), Bisphenol A-Ethylene oxide 1:2 mol Adduct, Bisphenol A-Ethylene Oxide Adduct, Dianol 22, Diethoxy Bisphenol A, Diethoxylated Bisphenol A, Ethylene oxide-bisphenol A (2:1) Adduct, Koremul BSA 20, NSC 60933, Newpol BPE 20, Newpol BPE 20T, Simulsol BPLE;
IUPAC navn 2-[4-[2-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]ethanol
SMIL CC(C)(c1ccc(OCCO)cc1)c2ccc(OCCO)cc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bisphenol A Bis(2-hydroxyethyl) Ether
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24O4/c1-19(2,15-3-7-17(8-4-15)22-13-11-20)16-5-9-18(10-6-16)23-14-12-21/h3-10,20-21H,11-14H2,1-2H3
Formel vægt 316.1675
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.