missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bisphenol A (3-Chloro-2-hydroxypropyl) Glycidyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisphenol A (3-Chloro-2-hydroxypropyl) Glycidyl Ether |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClO4/c1-21(2,15-3-7-18(8-4-15)24-12-17(23)11-22)16-5-9-19(10-6-16)25-13-20-14-26-20/h3-10,17,20,23H,11-14H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 376.144 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?