Få mere at vide
Bisphenol A-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisphenol A-13C2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i1+1,2+1 |
| Formel vægt | 230.12 |