Få mere at vide
Bisphenol A-13C12, TRC
Artikelnummer. 30006881
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30006881 2.5 mg 2.5mg
30004443 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30006881 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5194982.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 263261-65-0
Molekylær formel 13C12 C3 H16 O2
Molekylvægt (g/mol) 240.2
Synonym Phenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, Phenol-13C6, 4,4'-(1-methylethylidene)bis- (9CI), 4,4'-(1-Methylethylidene)bis[phenol-1,2,3,4,5,6-13C6], Bisphenol A (ring-13C12), 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl-13C6)propane, 4,4'-Isopropylidenediphenol-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-13C12
IUPAC navn 4-[2-(4-hydroxy(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl)propan-2-yl](1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol
SMIL CC(C)([13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13c]2[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisphenol A-13C12
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
Formel vægt 240.1553
Procent renhed >95%