Få mere at vide
Bisoprolol Hemifumarate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisoprolol fumarate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+ |
| Formel vægt | 766.4616 |
| Procent renhed | >95% |