missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bisoctrizole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisoctrizole |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C41H50N6O2/c1-38(2,3)24-40(7,8)28-20-26(36(48)34(22-28)46-42-30-15-11-12-16-31(30)43-46)19-27-21-29(41(9,10)25-39(4,5)6)23-35(37(27)49)47-44-32-17-13-14-18-33(32)45-47/h11-18,20-23,48-49H,19,24-25H2,1-10H3 |
| Formel vægt | 658.3995 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?