Få mere at vide
Bismuth rod, Puratronic™, 99.9999% (metals basis), Thermo Scientific™
5671.73 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-69-9
Molekylær formel Bi
Molekylvægt (g/mol) 208.98
MDL nummer MFCD00134033
InChI nøgle JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC navn bismuth
SMIL [Bi]
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15474125
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
047229.KF
1 pc.
5671.73 DKK
Pakke med 1
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
På lager
Aggiungi al carrello
 Begrænset vare
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
7440-69-9
208.98
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
5359367
bismuth
Bi
MFCD00134033
bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
CHEBI:33301
[Bi]
Specifica
Bismuth rod
7440-69-9
≈7.5g/cm
Bi
bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
[Bi]
208.98
CHEBI:33301
Puratronic™
10mm (0.39 in.) dia. x 145mm (5.71 in.) long
Odorless
(metals basis)
MFCD00134033
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
bismuth
5359367
99.9999%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-177-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.