Få mere at vide
Bismutstang, Puratronic™, 99,9999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474125
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474125 1 Pc. Hver
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15474125 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047229.KF
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-69-9
Molekylær formel Bi
Molekylvægt (g/mol) 208.98
MDL nummer MFCD00134033
InChI nøgle JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC navn bismuth
SMIL [Bi]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth rod
Navn note 10mm (0.39 in.) dia. x 145mm (5.71 in.) long
Mængde 1 Pc.
Lugt Odorless
Vægt ≈7.5g/cm
Assay Procent Noter (metals basis)
Procent renhed 99.9999%
Grad Puratronic