Få mere at vide
Bismuth(III) selenide, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific™
408.22 DKK - 1574.65 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 12068-69-8 |
|---|---|
| MDL nummer | MFCD00014200 |
| Synonym | dibismuth selenium 2-, dibismuth triselenide, dibismuth 3+ ion triselenide, bismuth selenide,, bismuth iii selenide trace metals basis 10g |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15482907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047198.03 |
1g |
408.22 DKK
1g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15492907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047198.06 |
5g |
1574.65 DKK
5g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 12068-69-8 | |
| MFCD00014200 | |
| dibismuth selenium 2-, dibismuth triselenide, dibismuth 3+ ion triselenide, bismuth selenide,, bismuth iii selenide trace metals basis 10g |
Tekniske data
| Bismuth(III) selenide | |
| (metals basis) | |
| UN3283 | |
| dibismuth selenium 2-, dibismuth triselenide, dibismuth 3+ ion triselenide, bismuth selenide,, bismuth iii selenide trace metals basis 10g | |
| 654.84 | |
| 6.82 g/mL |
| 12068-69-8 | |
| MFCD00014200 | |
| 14,1278 | |
| Insoluble in water. | |
| 99.999% |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H301-H331-H373
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-104-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
- Bismuth(III) selenide
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H331-Giftig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.