Få mere at vide
Bismuth(III) selenide, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047198.03
| Mængde | 1g |
|---|
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 12068-69-8 | |
| MFCD00014200 | |
| dibismuth selenium 2-, dibismuth triselenide, dibismuth 3+ ion triselenide, bismuth selenide,, bismuth iii selenide trace metals basis 10g |
Tekniske data
| Bismuth(III) selenide | |
| 1g | |
| MFCD00014200 | |
| 14,1278 | |
| Insoluble in water. | |
| 99.999% |
| 12068-69-8 | |
| (metals basis) | |
| UN3283 | |
| dibismuth selenium 2-, dibismuth triselenide, dibismuth 3+ ion triselenide, bismuth selenide,, bismuth iii selenide trace metals basis 10g | |
| 654.84 | |
| 6.82 g/mL |
Sikkerhed og håndtering
- Bismuth(III) selenide
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H331-Giftig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.