Få mere at vide
Bismuth citrate, 94% Artikelnummer.: 11353988
Bismuth citrate, 94%
Artikelnummer. 11353988
1 kg, 1kg
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 11353988
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040398.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 813-93-4 | C6H5BiO7 | 398.079 g/mol
Bismuthcitrat bruges som et progressivt hårfarvestof i kosmetik. Det bruges som antimikrobielle midler mod syfilier, colitis, sårinfektion, quartan malaria, dyspepsi og mavesår.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 813-93-4
Molekylær formel C6H5BiO7
Molekylvægt (g/mol) 398.079
MDL nummer MFCD00050817
InChI nøgle ANERHPOLUMFRDC-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth citrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, bismuth 3+ salt 1:1, bismuth citrate usp:usp, bismuth iii citrate, bismuth citrate usp, bismuth 3+ ion citrate, bismuth, citrato 3-, bismuth iii citrate 250g, bismuth 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
PubChem CID 13135
IUPAC navn bismuth;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.[Bi+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth citrate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Insoluble in water,alcohol,ether; Soluble in ammonia solution and in solution of alkali citrates; Typical tap density 0;50g/cm3;Soluble in ammonia,alkali citrates; Insoluble in water,alcohol and ether.
Formel vægt 398.08
Procent renhed 94%
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 3.5 g/mL
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bismuth citrate, 94% >