Få mere at vide
Bismuth citrate, 94%
Artikelnummer. 11363988
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363988 250 g 250g
11353988 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040398.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 813-93-4 | C6H5BiO7 | 398.079 g/mol
Bismuthcitrat bruges som et progressivt hårfarvestof i kosmetik. Det bruges som antimikrobielle midler mod syfilier, colitis, sårinfektion, quartan malaria, dyspepsi og mavesår.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 813-93-4
Molekylær formel C6H5BiO7
Molekylvægt (g/mol) 398.079
MDL nummer MFCD00050817
InChI nøgle ANERHPOLUMFRDC-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth citrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, bismuth 3+ salt 1:1, bismuth citrate usp:usp, bismuth iii citrate, bismuth citrate usp, bismuth 3+ ion citrate, bismuth, citrato 3-, bismuth iii citrate 250g, bismuth 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
PubChem CID 13135
IUPAC navn bismuth;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.[Bi+3]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bismuth citrate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water,alcohol,ether; Soluble in ammonia solution and in solution of alkali citrates; Typical tap density 0;50g/cm3;Soluble in ammonia,alkali citrates; Insoluble in water,alcohol and ether.
Formel vægt 398.08
Procent renhed 94%
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 3.5 g/mL