Få mere at vide
Bisacodyl, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Bisacodyl |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-19-10-6-17(7-11-19)22(21-5-3-4-14-23-21)18-8-12-20(13-9-18)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3 |
| Formel vægt | 361.1314 |
| Procent renhed | >95% |