Få mere at vide
Bisacodyl, 98+%
Artikelnummer. 15454469
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454469 25 g 25g
15444469 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454469 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61997.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 603-50-9 | C22H19NO4 | 361,40 g/mol
Bisacodyl bruges til hæmning af (Na+K)ATPase, til at øge slimhinden PGE2 og til aktivering af adenylcyclase i rottetarmstudier. Det bruges som afføringsmiddel. Det ordineres typisk til lindring af forstoppelse.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Opløselighed
Opløselig i alkohol (svagt), æter (let), kloroform og acetone. Uopløselig i vand.
Bemærk
Beskyt mod varme. Uforenligt med varme og oxidationsmidler. Opbevar ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-50-9
Molekylær formel C22H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 361.40
MDL nummer MFCD00038039
InChI nøgle KHOITXIGCFIULA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bisacodyl, dulcolax, bicol, brocalax, durolax, dulcolan, endokolat, fenilaxan, hillcolax, sanvacual
PubChem CID 2391
IUPAC navn 4-{[4-(acetyloxy)phenyl](pyridin-2-yl)methyl}phenyl acetate
SMIL CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(OC(C)=O)C=C1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisacodyl
Farve Hvid
Mængde 25 g
Merck Index 14,1242
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol (let), æter (let), kloroform og acetone. Uopløselig i vand.
Formel vægt 361.4
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver