Få mere at vide
Bis(triphenylfosforanyliden), ammoniumchlorid, 97% (tørvægt), vand <3%
Artikelnummer. 11393476
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393476 5 g 5g
11303486 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14339.06
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 21050-13-5 | C36H30ClNP2 | 574,04 g/mol
Co-katalysator brugt med et chiralt kobolt-salen-kompleks til asymmetrisk tilsætning af kuldioxid til propylenoxid. Anvendes også til fremstilling af 5-Hydroxy-clethodim Sulfoxide.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Co-katalysator brugt sammen med et chiralt kobolt-salen kompleks til asymmetrisk tilsætning af kuldioxid til propylenoxid. Anvendes også til fremstilling af 5-Hydroxy-clethodim Sulfoxide.
Opløselighed Moderat opløseligt i
vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21050-13-5
Molekylær formel C36H30ClNP2
Molekylvægt (g/mol) 574.04
MDL nummer MFCD00151523
InChI nøgle LVRCYPYRKNAAMX-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,1,1-triphenyl-n-triphenylphosphoranylidene phosphoraniminium chloride, bis triphenylphosphoranylidene ammonium chloride, bis triphenylphosphoranylidene ammonium, triphenyl p,p,p-triphenylphosphine imidato-n phosphorus 1+ tetracarbonylcobaltate 1-, bis triphenylphosphine iminium chloride∼ppncl, ppn chloride, ppn cl, ksc491c1r, parent, triphenyl p,p,p-triphenylphosphine imidato phosphorus 1+ chloride
PubChem CID 3036656
IUPAC navn triphenyl-[(triphenyl-$1^{5}-phosphanyliden)amino]phosphanium;chlorid
SMIL [Cl-].C1=CC=C(C=C1)P(=[N+]=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium chloride
Smeltepunkt 274 °C til 276 °C
Assay Procent Noter (tørvægt), vand< 3 %
Mængde 5 g
Beilstein 4097979
Opløselighedsinformation Moderat opløseligt i vand.
Formel vægt 574.05
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(triphenylphosphoranylidene)ammoniumchloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(triphenylphosphoranylidene)ammoniumchloride