Få mere at vide
Bis(triphenylfosfin)palladium(II) chlorid, til analyse, 15% Pd
Artikelnummer. 11904361 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11904361 25 g Glasflaske 25g
10113930 1 g Glasflaske 1g
10123930 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11904361 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197320250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 13965-03-2 | C36H30Cl2P2Pd | 701,90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13965-03-2
Molekylær formel C36H30Cl2P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 701.90
MDL nummer MFCD00009593
InChI nøgle YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis triphenylphosphine palladium ii dichloride, bis triphenylphosphine palladium ii chloride, dichlorobis triphenylphosphine palladium, bis triphenylphosphine palladium chloride, bis triphenylphosphine palladiuml ii dichloride, palladium 2+ ; triphenylphosphane; dichloride, trans-dichlorobis triphenylphosphine palladium ii 1g
PubChem CID 131664180
IUPAC navn ethan;methan;palladium(2+);triphenylphosphan;dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Smeltepunkt 260 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(C6H5)3P]2PdCl2
Mængde 25 g
Fieser 06,59; 07,95; 08,151; 17,111
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 701.89
Procent renhed 15% Pd
Grad Analyse
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.