Få mere at vide
Bis(triphenylfosfin)palladium(II) chlorid, til analyse, 15% Pd
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride |
| Smeltepunkt | 260 °C |
| Farve | Gul |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | [(C6H5)3P]2PdCl2 |
| Mængde | 1 g |
| Fieser | 06,59; 07,95; 08,151; 17,111 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. |
| Formel vægt | 701.89 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.