Få mere at vide
Bis(triphenylfosfin)palladium(II)chlorid, 98%
Artikelnummer. 10492061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10492061 2.5 g Glasflaske 2.5g
10333432 5 g Glasflaske 5g
10649263 25 g Glasflaske 25g
11944361 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10492061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 299250025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1067.18 DKK
    960.65 DKK / 2.5g
    Spare 106.53 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13965-03-2 | C36H30Cl2P2Pd | 701,90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13965-03-2
Molekylær formel C36H30Cl2P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 701.90
MDL nummer MFCD00009593
InChI nøgle YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis triphenylphosphine palladium ii dichloride, bis triphenylphosphine palladium ii chloride, dichlorobis triphenylphosphine palladium, bis triphenylphosphine palladium chloride, bis triphenylphosphine palladiuml ii dichloride, palladium 2+ ; triphenylphosphane; dichloride, trans-dichlorobis triphenylphosphine palladium ii 1g
PubChem CID 131664180
IUPAC navn ethan;methan;palladium(2+);triphenylphosphan;dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Smeltepunkt 260 °C
Farve Farveløs
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 14,8 til 15,5% (Pd)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(C6H5)3P]2PdCl2
Mængde 2.5 g
Fieser 06,59; 07,95; 08,151; 17,111
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 701.89
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.